Etil Bromopiruvato ≥75%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L00582.06
L00582.14
L00582.22
L00582.06EA
29.5
EUR
L00582.06
L00582.14
L00582.22
Etil Bromopiruvato ≥75%, Grau técnico
Etil Bromopiruvato
Ethyl 3-bromopyruvate is employed in a synthesis of thioxothiazolidines from primary amines and carbon disulfide
Purity: 85%
CAS No.: 70-23-5
Molecular Formula: C5H7BrO3
Formula Weight: 195.02
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4690
Boiling Point: 98-100°/10mm
Beilstein Reference: 1760158
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000204
Fórmula:
BrH₂CC(O)COOCH₂CH₃ Ponto de ebulição: 98…100 °C (10 mmHg) Densidade: 1,555 Ponto de Inflamação: 98 °C (208 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00000204 Número CAS: 70-23-5 EINECS: 200-729-6 UN: 3265 ADR: 8,III |