Print…
Etil Bromopiruvato 80-85%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
118150250 118151000
ACRO118150250EA 71.4 EUR
ACRO118150250 ACRO118151000
Etil Bromopiruvato 80-85%
Etil Bromopiruvato
Fórmula: BrH₂CC(O)COOCH₂CH₃
Ponto de ebulição: 100…102 °C (15 mmHg)
Densidade: 1,55 g/cm³
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000204
Número CAS: 70-23-5
EINECS: 200-729-6
UN: 3265
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear yellow to pink-red Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥80 %
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤1.0 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Mercury (Hg) ≤0.1 ppm
Nickel (Ni) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Heavy metals (as Ag) ≤20 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %