Print…
Bromoacetonitrilo 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
221860050 221860250 221861000
ACRO221860050EA 36.4 EUR
ACRO221860050 ACRO221860250 ACRO221861000
Bromoacetonitrilo 97%
Bromoacetonitrilo
Fórmula: BrCNCH₂
Ponto de ebulição: 150 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –36 °C
Densidade: 1,72 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001884
Número CAS: 590-17-0
EINECS: 209-672-1
UN: 2922
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %