Print…
1,2-Dibromo-3-cloropropano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
676713-25G 676713-5G
SIAL676713-25GEA 145 EUR
SIAL676713-25G SIAL676713-5G
1,2-Dibromo-3-cloropropano, Sigma-Aldrich®
1,2-Dibromo-3-cloropropano
Fórmula: ClH₂CBrCHCH₂Br
Ponto de ebulição: 195 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 6,1 °C
Densidade: 2,085 g/cm³ (9 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039365
Número CAS: 96-12-8
EINECS: 202-479-3
UN: 2872
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,03068