Print…
1-Bromo-3-chloropropane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B62404-1KG B62404-250G
SIALB62404-1KGEA 150 EUR
SIALB62404-1KG SIALB62404-250G
1-Bromo-3-chloropropane, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3-chloropropane
Fórmula: BrH₂CCH₂CH₂Cl
Ponto de ebulição: 144 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –58 °C
Densidade: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000998
Número CAS: 109-70-6
EINECS: 203-697-1
UN: 2688
ADR: 6.1,III