Print…
Tetrabromometano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Carbon tetrabromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C11081-100G C11081-500G C11081-5G
SIALC11081-100GEA 100 EUR
SIALC11081-100G SIALC11081-500G SIALC11081-5G
Tetrabromometano, Sigma-Aldrich®
Tetrabromometano
Fórmula: Br₄C
Peso Molecular: 331.63 g/mol
Ponto de ebulição: 190
Ponto de Fusão: 90…92 °C
Densidade: 3.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000117
Número CAS: 558-13-4
EINECS: 209-189-6
UN: 2516
ADR: 6.1 III