Print…
1-Bromopropano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Brometo de n-propilo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B78106-100ML B78106-1L B78106-500ML B78106-5ML
SIALB78106-100MLEA 28.4 EUR
SIALB78106-100ML SIALB78106-1L SIALB78106-500ML SIALB78106-5ML
1-Bromopropano, Sigma-Aldrich®
1-Bromopropano
Fórmula: BrH₂CCH₂CH₃
Peso Molecular: 122.99 g/mol
Ponto de ebulição: 71
Ponto de Fusão: –108 °C
Densidade: 1.354 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 25
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000254
Número CAS: 106-94-5
EINECS: 203-445-0
UN: 2344
ADR: 3 II
Merck Index: 12,08030
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63e928c183f1c573c1a2eba4ccb7f1147af103ed&vid=6b2b626154a7592a42b400fdf8ba1c1028a60850&prid=web&clid=SAPDAM