Print…
1-Bromo octano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
152951-100G 152951-500G
SIAL152951-100GEA 53.6 EUR
SIAL152951-100G SIAL152951-500G
1-Bromo octano, Sigma-Aldrich®
1-Bromo octano
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₆CH₃
Ponto de ebulição: 198…201 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –55 °C
Densidade: 1,112 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00000276
Número CAS: 111-83-1
EINECS: 203-912-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06861