Print…
1,5-Dibromopentane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
128007-100G 128007-500G
SIAL128007-100GEA 41 EUR
SIAL128007-100G SIAL128007-500G
1,5-Dibromopentane, Sigma-Aldrich®
1,5-Dibromopentane
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Br
Ponto de ebulição: 224 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –39 °C
Densidade: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000268
Número CAS: 111-24-0
EINECS: 203-849-7