Print…
1,3-Dibromopropano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
125903-1L 125903-50ML
SIAL125903-1LEA 658 EUR
SIAL125903-1L SIAL125903-50ML
1,3-Dibromopropano, Sigma-Aldrich®
1,3-Dibromopropane
Fórmula: BrH₂CCH₂CH₂Br
Peso Molecular: 201.89 g/mol
Ponto de ebulição: 167
Ponto de Fusão: –34 °C
Densidade: 1.99 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 47
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000255
Número CAS: 109-64-8
EINECS: 203-690-3
UN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 12,09844