Print…
1,2-Dibromoetano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D40752-1KG D40752-250G D40752-5G
SIALD40752-1KGEA 141 EUR
SIALD40752-1KG SIALD40752-250G SIALD40752-5G
1,2-Dibromoetano, Sigma-Aldrich®
1,2-Dibromoetano
Fórmula: BrH₂CCH₂Br
Ponto de ebulição: 131,7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 10 °C
Densidade: 2,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000233
Número CAS: 106-93-4
EINECS: 203-444-5
UN: 1605
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,03830