Print…
1,1,2,2-Tetrabromoetano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
185574-1KG 185574-250G
SIAL185574-1KGEA 164 EUR
SIAL185574-1KG SIAL185574-250G
1,1,2,2-Tetrabromoetano, Sigma-Aldrich®
1,1,2,2-Tetrabromoetano
Fórmula: Br₂HCCHBr₂
Peso Molecular: 345.65 g/mol
Ponto de ebulição: 244
Ponto de Fusão: –1 °C
Densidade: 2.9656 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000133
Número CAS: 79-27-6
EINECS: 201-191-5
UN: 2504
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,09261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecc5c2f2399032fc65a1f90353ec556de6f2f655&vid=602784cfe0c9c19c147c1108e11d03d302f55362&prid=web&clid=SAPDAM