Print…
2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
155360050 155360250 155361000
ACRO155360050EA 60.5 EUR
ACRO155360050 ACRO155360250 ACRO155361000
2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene 98%
2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene
Fórmula: C₇H₁₂
Ponto de ebulição: 94 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –114 °C
Densidade: 0,74 g/cm³
Ponto de Inflamação: 10 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008903
Número CAS: 1000-86-8
EINECS: 213-677-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %