Print…
1,7-Octadiene 98.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Octa-1,7-diene
129351000 129355000
ACRO129351000EA 87.9 EUR
ACRO129351000 ACRO129355000
1,7-Octadiene 98.5%
1,7-Octadiene
Fórmula: C₈H₁₄
Peso Molecular: 110.2 g/mol
Ponto de ebulição: 114…121 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 0.74 g/cm³
Ponto de Inflamação: 9 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008668
Número CAS: 3710-30-3
EINECS: 223-054-9
UN: 2309
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %