Print…
1,5-Hexadiene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
128554-100G 128554-25G
SIAL128554-100GEA 146 EUR
SIAL128554-100G SIAL128554-25G
1,5-Hexadiene, Sigma-Aldrich®
1,5-Hexadiene
Fórmula: C₆H₁₀
Ponto de ebulição: 60 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –141 °C
Densidade: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008666
Número CAS: 592-42-7
EINECS: 209-754-7
UN: 2458
ADR: 3,II