Print…
1,4-Pentadiene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
129860050 129860010
ACRO129860050EA 96.7 EUR
ACRO129860050 ACRO129860010
1,4-Pentadiene 99%
1,4-Pentadiene
Fórmula: C₅H₈
Ponto de ebulição: 26 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –148 °C
Densidade: 0,65 g/cm³
Ponto de Inflamação: –20 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008665
Número CAS: 591-93-5
EINECS: 209-736-9
UN: 3295
ADR: 3,I
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3884 to 1.3904 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +63° to +67° (20°C, 589 nm) (c=4, methanol)