Print…
Sorbato de potássio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Potassium 2,4-Hexadienoate, Sorbic acid potassium salt, Potassium (2E,4E)-hexa-2,4-dienoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
359769-1KG 359769-250G
SIAL359769-1KGEA 130 EUR
SIAL359769-1KG SIAL359769-250G
Sorbato de potássio, Sigma-Aldrich®
Sorbato de Potássio
Fórmula: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
Ponto de Fusão: 270 °C
Densidade: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016546
Número CAS: 24634-61-5
EINECS: 246-376-1
Merck Index: 13,07756
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=500421971592bd8f37c1a6b88f97c1de033cbf87&vid=e8c4a1d0da78946f174af6a94e5c78fc9c16de05&prid=web&clid=SAPDAM