Print…
Sorbato de potássio 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium 2,4-Hexadienoate, Sorbic acid potassium salt, Potassium (2E,4E)-hexa-2,4-dienoate
291740010 291742500 291740050 291741000
ACRO291740010EA 97.4 EUR
ACRO291740010 ACRO291742500 ACRO291740050 ACRO291741000
Sorbato de potássio 99%
Sorbato de Potássio
Fórmula: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
Ponto de Fusão: 270 °C (decomposição)
Densidade: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016546
Número CAS: 24634-61-5
EINECS: 246-376-1
Merck Index: 13,07756
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=500421971592bd8f37c1a6b88f97c1de033cbf87&vid=e8c4a1d0da78946f174af6a94e5c78fc9c16de05&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C, 3 h)
Acidity/alkalinity passes test
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Mercury (Hg) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm