Print…
Ácido sórbico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
S1626-100G S1626-250G S1626-500G
SIALS1626-100GEA 48.9 EUR
SIALS1626-100G SIALS1626-250G SIALS1626-500G
Ácido sórbico, Sigma-Aldrich®
Ácido sórbico
Fórmula: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
Ponto de ebulição: 228 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 132…135 °C
Densidade: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002703
Número CAS: 110-44-1
EINECS: 203-768-7
Merck Index: 13,08793
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=440c50b4fc52d9ff0b52afa7ba596c860f95e0e7&vid=f9b0ff409010208781696e9ca3314c02aaf1af36&prid=web&clid=SAPDAM