Print…
Ácido sórbico, EMPROVE® ESSENTIAL FCC, BP, Ph. Eur., E200, NF suitable for use as excipient, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atenção
Sinônimos: (E,E)-2,4-Hexadienoic acid, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, 2,4-Hexadienoic acid, (2E,4E)-Hexa-2,4-dienoic acid
1.00662.5000 1.00662.9025
1.00662.5000EA 572 EUR
1.00662.5000 1.00662.9025
Ácido sórbico, EMPROVE® ESSENTIAL FCC, BP, Ph. Eur., E200, NF suitable for use as excipient, SAFC®
Ácido sórbico
Fórmula: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
Ponto de ebulição: 228 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 132…135 °C
Densidade: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 127 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002703
Número CAS: 110-44-1
EINECS: 203-768-7
Merck Index: 13,08793
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=440c50b4fc52d9ff0b52afa7ba596c860f95e0e7&vid=f9b0ff409010208781696e9ca3314c02aaf1af36&prid=web&clid=SAPDAM