Ácido sórbico ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A16196.0B
A16196.0I
A16196.30
A16196.36
A16196.0BEA
88
EUR
A16196.0B
A16196.0I
A16196.30
A16196.36
Ácido sórbico ≥99%
Ácido sórbico
Purity: 99%
CAS No.: 110-44-1
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Flash Point: 127°(260°F)
Melting Point: 132-135°
Boiling Point: 228° dec.
Beilstein Reference: 1741831
Merck Reference: 14,8721
MDL No.: MFCD00002703
Fórmula:
CH₃CH=CHCH=CHCOOH Ponto de ebulição: 228 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 132…135 °C Densidade: 1,205 Ponto de Inflamação: 127 °C (260 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002703 Número CAS: 110-44-1 EINECS: 203-768-7 Merck Index: 14,8721 |