Print…
Ácido sórbico 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
120530010 120531000 120532500 120535000
ACRO120530010EA 168 EUR
ACRO120530010 ACRO120531000 ACRO120532500 ACRO120535000
Ácido sórbico 99%
Ácido sórbico
Fórmula: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
Ponto de ebulição: 228 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 132…135 °C
Densidade: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002703
Número CAS: 110-44-1
EINECS: 203-768-7
Merck Index: 13,08793
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=440c50b4fc52d9ff0b52afa7ba596c860f95e0e7&vid=f9b0ff409010208781696e9ca3314c02aaf1af36&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 132 to 135 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.2 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 % (On anhydrous substance)
Arsenic (As) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm