Ácido linoleico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
(9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
L1376-5G
L1376-10G
L1376-10MG
L1376-1G
L1376-25G
L1376-500MG
SIALL1376-5GEA
155
EUR
SIALL1376-5G
SIALL1376-10G
SIALL1376-10MG
SIALL1376-1G
SIALL1376-25G
SIALL1376-500MG
Ácido linoleico, Sigma-Aldrich®
Ácido linoleico
Fórmula:
C₁₈H₃₂O₂ Peso Molecular: 280.45 g/mol Ponto de ebulição: 360 Ponto de Fusão: –5 °C Densidade: 0.9 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064241 Número CAS: 60-33-3 EINECS: 200-470-9 Merck Index: 13,05527 |