Print…
Ácido linoleico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.43483.0025 8.43483.0100 8.43483.8100
8.43483.0025EA 254 EUR
8.43483.0025 8.43483.0100 8.43483.8100
Ácido linoleico para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido linoleico
Fórmula: C₁₈H₃₂O₂
Ponto de ebulição: 360 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –5 °C
Densidade: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064241
Número CAS: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 13,05527
Encomendar
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -5 °C
Molar Mass 280.45 g/mol
Boiling Point 230 °C (21 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 0.903 g/cm3 (20 °C)