Print…
Ácido linoleico
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
90150-100 90150-50 90150-500
CAYM90150-100EA 54.3 EUR
CAYM90150-100 CAYM90150-50 CAYM90150-500
Ácido linoleico
Ácido linoleico
Fórmula: C₁₈H₃₂O₂
Peso Molecular: 280.45 g/mol
Ponto de ebulição: 360
Ponto de Fusão: –5 °C
Densidade: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064241
Número CAS: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 13,05527