Print…
Ácido linoleico 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L07949.06 L07949.14 L07949.22
L07949.06EA 64.7 EUR
L07949.06 L07949.14 L07949.22
Ácido linoleico 95%
Ácido linoleico
Purity: 95% CAS No.: 60-33-3 Molecular Formula: C18H32O2 Formula Weight: 280.45 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4699 Odour: Weak, characteristic Melting Point: -12° Boiling Point: 230°/16mm Beilstein Reference: 1727101 Merck Reference: 14,5505 MDL No.: MFCD00064241
Fórmula: C₁₈H₃₂O₂
Ponto de ebulição: 230 °C (16 mmHg)
Ponto de Fusão: –12 °C
Densidade: 0,902
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064241
Número CAS: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 14,5505