Ethyl sorbate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
A11431.14
A11431.22
A11431.36
A11431.14EA
28
EUR
A11431.14
A11431.22
A11431.36
Ethyl sorbate ≥97%
Ethyl sorbate
Purity: 98%
CAS No.: 2396-84-1
Molecular Formula: CH3CH=CHCH=CHCO2CH2CH3
Formula Weight: 140.18
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.4950
Boiling Point: 195-196°
Beilstein Reference: 1362941
MDL No.: MFCD00009296
Fórmula:
C₈H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 195…196 °C Densidade: 0,948 Ponto de Inflamação: 69 °C (156 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009296 Número CAS: 2396-84-1 EINECS: 219-258-2 |