Print…
Methyl linoleate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
L0078-25ML L0078-500ML
TCIAL0078-25MLEA 86 EUR
TCIAL0078-25ML TCIAL0078-500ML
Methyl linoleate ≥95.0% (por GC)
Methyl linoleate
Fórmula: C₁₉H₃₄O₂
Ponto de ebulição: 346°C
Ponto de Fusão: -35°C
Densidade: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 200°C
Número MDL : MFCD00009534
Número CAS: 112-63-0
EINECS: 203-993-0
Merck Index: 14,06095
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ff145374b1ab9d75bdb082be18045d91c11dc94&vid=9ff145374b1ab9d75bdb082be18045d91c11dc94&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %