Methyl linoleate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L07450.03
L07450.06
L07450.03EA
53.9
EUR
L07450.03
L07450.06
Methyl linoleate 95%
Methyl linoleate
Purity: 95%
CAS No.: 112-63-0
Molecular Formula: C19H34O2
Formula Weight: 294.47
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 200°(392°F)
Refractive Index: 1.4640
Melting Point: -35°
Boiling Point: 207-208°/11mm
Beilstein Reference: 1727614
Merck Reference: 14,6095
MDL No.: MFCD00009534
Fórmula:
C₁₉H₃₄O₂ Ponto de ebulição: 207…208 °C (11 mmHg) Ponto de Fusão: –35 °C Densidade: 0,888 Ponto de Inflamação: 200 °C (392 °F) |
Número MDL :
MFCD00009534 Número CAS: 112-63-0 EINECS: 203-993-0 Merck Index: 14,6095 |