Print…
Batofenantrolina, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
11880-1G-F 11880-5G-F
11880-1G-FEA 133 EUR
11880-1G-F 11880-5G-F
Batofenantrolina, Supelco®
Batofenantrolina
Fórmula: C₂₄H₁₆N₂
Ponto de ebulição: 508 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 215…220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004976
Número CAS: 1662-01-7
EINECS: 216-767-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bb699d3517368ad7b525efa816297cc58ac8675&vid=5abaea183ad59c2796879d539bf80c751c673354&prid=web&clid=SAPDAM