Print…
Batofenantrolina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A14258.03 A14258.06 A14258.14
A14258.03EA 106 EUR
A14258.03 A14258.06 A14258.14
Batofenantrolina ≥98%
Batofenantrolina
Purity: 98+% CAS No.: 1662-01-7 Molecular Formula: C24H16N2 Formula Weight: 332.41 Melting Point: 218-222° Beilstein Reference: 261048
Fórmula: C₂₄H₁₆N₂
Ponto de ebulição: 508 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 218…222 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004976
Número CAS: 1662-01-7
EINECS: 216-767-1