4-Methyl-1,10-phenanthroline
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
31888.03
31888.06
31888.03EA
92.4
EUR
31888.03
31888.06
4-Methyl-1,10-phenanthroline
4-Methyl-1,10-phenanthroline
CAS No.: 31301-28-7
Molecular Formula: C13H10N2
Formula Weight: 194.24
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 144-145°
MDL No.: MFCD00004978
Fórmula:
C₁₃H₁₀N₂ Ponto de Fusão: 144…145 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004978 Número CAS: 31301-28-7 |