Print…
1,10-Fenantrolina monohidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1,10-Phenanthroline hydrate
33510-25G 33510-5G
SIAL33510-25GEA 347 EUR
SIAL33510-25G SIAL33510-5G
1,10-Fenantrolina monohidratado, Sigma-Aldrich®
1,10-Fenantrolina monohidratado
Fórmula: C₁₂H₈N₂·1H₂O
Ponto de Fusão: 93…94 °C
Densidade: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149973
Número CAS: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07291
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aba346b9f67fdda9afd4d48b893e6318564d604c&vid=2d08e04ee9525293a747b55cdcff8f66a6c4715a&prid=web&clid=SAPDAM