Print…
1,10-Fenantrolina monohidratado, GR ACS analytical reagent, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1,10-Phenanthroline hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.07225.0010 1.07225.0100
1.07225.0010EA 114 EUR
1.07225.0010 1.07225.0100
1,10-Fenantrolina monohidratado, GR ACS analytical reagent, Supelco®
1,10-Fenantrolina monohidratado
Fórmula: C₁₂H₈N₂·1H₂O
Ponto de Fusão: 93…94 °C
Densidade: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149973
Número CAS: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07291
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aba346b9f67fdda9afd4d48b893e6318564d604c&vid=2d08e04ee9525293a747b55cdcff8f66a6c4715a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 3.3 g/l (20 °C)
Melting Point 93 - 94 °C
Molar Mass 198.24 g/mol
Bulk Density 300 kg/m3
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials