Print…
1,10-Fenantrolina 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
157530050 157530250 157531000 157535000
157530050.EA 63.8 EUR
157530050. 157530250. 157531000. 157535000.
1,10-Fenantrolina 99+%
1,10-Fenantrolina
Fórmula: C₁₂H₈N₂
Ponto de ebulição: 360 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 117…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011678
Número CAS: 66-71-7
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07356
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5092a8ec81301ed6ed30f75429f9f27784db47a5&vid=106c4325bb7c310de902d3118cf4b31bcee3dc92&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to light yellow to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 120 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 ≥99.0 %