D-Glucono-1,5-lactona ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
GDL, D-Glucono-δ-lactone, D-Gluconic acid-1,5-lactone, delta-Gluconolactone, D-Gluconic acid lactone, (3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one, D-(+)-Glucono-δ-lactone, D-(+)-Gluconic acid δ-lactone, D-Gluconic acid-δ-lacton, D-(+)-Glucono-1,5-lactone, Gluconolactone
A13105.0E
A13105.30
A13105.36
A13105.0EEA
178
EUR
A13105.0E
A13105.30
A13105.36
D-Glucono-1,5-lactona ≥99%
D-Glucono-1,5-lactona
Purity: 99%
CAS No.: 90-80-2
Molecular Formula: C6H10O6
Formula Weight: 178.14
Melting Point: 154-159° dec.
Beilstein Reference: 83286
Merck Reference: 14,4457
Optical Rotation: +65° (c=4 in water)
MDL No.: MFCD00006647
Fórmula:
C₆H₁₀O₆ Ponto de ebulição: 385 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 154…159 °C (decomposição) Densidade: 1,61 g/cm³ (–5 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006647 Número CAS: 90-80-2 EINECS: 202-016-5 Merck Index: 14,4457 |