(R)-(-)-2-Methylpiperazine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(R)-2-Methylpiperazine
B22366.03
B22366.06
B22366.03EA
55.5
EUR
B22366.03
B22366.06
(R)-(-)-2-Methylpiperazine ≥98%
(R)-(-)-2-Methylpiperazine
Purity: 98+%
CAS No.: 75336-86-6
Molecular Formula: C5H12N2
Formula Weight: 100.17
Flash Point: 65°(149°F)
Melting Point: 76-78°
Boiling Point: 155-156°
Beilstein Reference: 3647994
Optical Rotation: -7° (c=1 in ethanol)
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00192317
Fórmula:
C₅H₁₂N₂ Ponto de ebulição: 155…156 °C Ponto de Fusão: 76…78 °C Ponto de Inflamação: 65 °C (149 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00192317 Número CAS: 75336-86-6 UN: 2925 ADR: 4.1,III |