Print…
(R)-(-)-2-Methylpiperazine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (R)-2-Methylpiperazine
356270050 356270250
ACRO356270050EA 148 EUR
ACRO356270050 ACRO356270250
(R)-(-)-2-Methylpiperazine 98%
(R)-(-)-2-Methylpiperazine
Fórmula: C₅H₁₂N₂
Ponto de ebulição: 155…156 °C
Ponto de Fusão: 86…91 °C
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192317
Número CAS: 75336-86-6
UN: 2925
ADR: 4.1,II
Encomendar
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 91 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -15° to -21° (20 °C, 589 nm) (c=1, toluene)