Print…
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
346721-1G 346721-5G
SIAL346721-1GEA 88.3 EUR
SIAL346721-1G SIAL346721-5G
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane, Sigma-Aldrich®
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane
Fórmula: C₆H₁₄N₂
Ponto de ebulição: 187 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 14…15 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00062985
Número CAS: 20439-47-8
UN: 3259
ADR: 8,II