(S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L13988.03
L13988.MD
L13988.03EA
221
EUR
L13988.03
L13988.MD
(S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol ≥98%
(S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol
Purity: 98+%
CAS No.: 37778-99-7
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5260
Boiling Point: 220°
Optical Rotation: -18° (neat)
MDL No.: MFCD00145249
Fórmula:
C₉H₁₂O Ponto de ebulição: 220 °C Densidade: 0,975 Ponto de Inflamação: 108 °C (226 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00145249 Número CAS: 37778-99-7 |