Print…
(S)-(-)-1-Phenylethanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: (S)-(-)-α-Methylbenzyl alcohol, (S)-(-)-sec-Phenethyl alcohol, (S)-1-Phenylethanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
685836-25G 685836-5G
SIAL685836-25GEA 851 EUR
SIAL685836-25G SIAL685836-5G
(S)-(-)-1-Phenylethanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-1-Phenylethanol
Fórmula: C₈H₁₀O
Peso Molecular: 122.17 g/mol
Ponto de ebulição: 207
Densidade: 1.018 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064264
Número CAS: 1445-91-6
UN: 2937
ADR: 6.1 III