Print…
(S)-(-)-1-Phenylethanol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-(-)-α-Methylbenzyl alcohol, (S)-(-)-sec-Phenethyl alcohol, (S)-1-Phenylethanol
217790010 217790050 217790250
ACRO217790010EA 31.6 EUR
ACRO217790010 ACRO217790050 ACRO217790250
(S)-(-)-1-Phenylethanol 99%
(S)-(-)-1-Phenylethanol
Fórmula: C₈H₁₀O
Peso Molecular: 122.17 g/mol
Ponto de ebulição: 98 °C (20 mmHg)
Ponto de Fusão: 9…11 °C
Densidade: 1.01 g/cm³
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064264
Número CAS: 1445-91-6
UN: 2937
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -41° to -44° (20°C, 589 nm) (neat)