Print…
(R)-(+)-1-Phenylethanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: (R)-1-Phenylethanol, (R)-(+)-α-Methylbenzyl alcohol, (R)-(+)-sec-Phenethyl alcohol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
685828-25G 685828-5G
SIAL685828-25GEA 614 EUR
SIAL685828-25G SIAL685828-5G
(R)-(+)-1-Phenylethanol, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-1-Phenylethanol
Fórmula: C₈H₁₀O
Peso Molecular: 122.17 g/mol
Ponto de ebulição: 207
Densidade: 1.012 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064263
Número CAS: 1517-69-7
UN: 2937
ADR: 6.1 III