(R)-(+)-1-Phenylethanol ≥99%, ee 97%, ChiPros®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(R)-1-Phenylethanol, (R)-(+)-α-Methylbenzyl alcohol, (R)-(+)-sec-Phenethyl alcohol
L19296.06
L19296.14
L19296.06EA
127
EUR
L19296.06
L19296.14
(R)-(+)-1-Phenylethanol ≥99%, ee 97%, ChiPros®
(R)-(+)-1-Phenylethanol
Purity: 99%
CAS No.: 1517-69-7
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5280
Odour: Mild
Melting Point: 9-11°
Boiling Point: 88-89°/10mm
Beilstein Reference: 2039798
Optical Rotation: +45° (c=5 in methanol)
UN No.: 2937
MDL No.: MFCD00064263
Fórmula:
C₈H₁₀O Peso Molecular: 122.17 g/mol Ponto de ebulição: 88…89 °C (10 mmHg) Ponto de Fusão: 9…11 °C Densidade: 1.012 Ponto de Inflamação: 85 °C (185 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064263 Número CAS: 1517-69-7 UN: 2937 ADR: 6.1 III |