Print…
(S)-(-)-α-Metilbenzilamina para separação de racematos, para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: (S)-(-)-1-Feniletilamina
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07047.0025 8.07047.0250 8.07047.0010
8.07047.0025EA 61.6 EUR
8.07047.0025 8.07047.0250 8.07047.0010
(S)-(-)-α-Metilbenzilamina para separação de racematos, para síntese, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-α-Metilbenzilamina
Fórmula: C₈H₁₁N
Ponto de ebulição: 187 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064406
Número CAS: 2627-86-3
EINECS: 220-098-0
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Merck Index: 12,06106
Encomendar
Solubility 42 g/l (20 °C)
Melting Point -10 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 187 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (20 °C)
Flash Point 71 °C
Refractive Index 1.5259 (20 °C, 589 nm)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 355 °C