Print…
(S)-(-)-α-Metilbenzilamina 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (S)-(-)-1-Feniletilamina
371452500 371450010 371450500
ACRO371452500EA 233 EUR
ACRO371452500 ACRO371450010 ACRO371450500
(S)-(-)-α-Metilbenzilamina 99+%
(S)-(-)-α-Metilbenzilamina
produced by BASF AG
Fórmula: C₈H₁₁N
Ponto de ebulição: 187…189 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 0,94 g/cm³
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064406
Número CAS: 2627-86-3
EINECS: 220-098-0
UN: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06106
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -39° to -41° (20°C, 589 nm) (neat)