Print…
(R)-(+)-α-Metilbenzilamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: (R)-(+)-1-Feniletilamina
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
115541-100ML 115541-25ML 115541-10ML
SIAL115541-100MLEA 405 EUR
SIAL115541-100ML SIAL115541-25ML SIAL115541-10ML
(R)-(+)-α-Metilbenzilamina, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-α-Metilbenzilamina
Fórmula: C₈H₁₁N
Ponto de ebulição: 180 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 32,5 °C
Densidade: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064405
Número CAS: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
Merck Index: 12,06106