Print…
(R)-(+)-α-Metilbenzilamina para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: (R)-(+)-1-Feniletilamina
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07031.0010 8.07031.0100
8.07031.0010EA 29.6 EUR
8.07031.0010 8.07031.0100
(R)-(+)-α-Metilbenzilamina para síntese, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-α-Metilbenzilamina
Fórmula: C₈H₁₁N
Ponto de ebulição: 180 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 32,5 °C
Densidade: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064405
Número CAS: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),I
Merck Index: 12,06106
Encomendar
Solubility 40 g/l (20 °C)
Melting Point -10 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 187 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (20 °C)
Flash Point 71 °C DIN 51758
Refractive Index 1.5265 (24 °C, 589 nm)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (40 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 355 °C DIN 51794