(R)-(+)-α-Metilbenzilamina 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(R)-(+)-1-Feniletilamina
A10967.14
A10967.22
A10967.36
A10967.14EA
50.4
EUR
A10967.14
A10967.22
A10967.36
(R)-(+)-α-Metilbenzilamina 98%
(R)-(+)-α-Metilbenzilamina
Purity: 98%
CAS No.: 3886-69-9
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5260
Odour: Amine-like
Melting Point: -10°
Boiling Point: 187°
Beilstein Reference: 2410916
Merck Reference: 14,6026
Optical Rotation: +29° (c=10 in ethanol)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00064405
Fórmula:
C₈H₁₁N Ponto de ebulição: 187 °C Ponto de Fusão: –10 °C Densidade: 0,948 Ponto de Inflamação: 71 °C (159 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064405 Número CAS: 3886-69-9 EINECS: 223-423-4 UN: 2922 ADR: 8,II Merck Index: 14,6026 |