Print…
(R)-(+)-α-Metilbenzilamina 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (R)-(+)-1-Feniletilamina
371462500 371460010 371460500
ACRO371462500EA 238 EUR
ACRO371462500 ACRO371460010 ACRO371460500
(R)-(+)-α-Metilbenzilamina 99+%
(R)-(+)-α-Metilbenzilamina
produced by BASF AG
Fórmula: C₈H₁₁N
Ponto de ebulição: 184…186 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 0,95 g/cm³
Ponto de Inflamação: 75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064405
Número CAS: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
UN: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06106
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +39° to +41° (20°C, 589 nm) (neat)